Imprimer
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303134-1G PC303134-5G
APOSPC303134-1GEA 98.6 EUR
APOSPC303134-1G APOSPC303134-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399792
Numéro CAS: 1588508-08-0