Imprimer

4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC303130-5G PC303130-1G
APOSPC303130-5GEA 330 EUR
APOSPC303130-5G APOSPC303130-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Poids moléculaire: 215.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682821
Numéro CAS: 1431329-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR