Imprimer
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzenamine, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-, 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenamine
PC303129-5G PC303129-1G
APOSPC303129-5GEA 380 EUR
APOSPC303129-5G APOSPC303129-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Poids moléculaire: 205.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682815
Numéro CAS: 1431329-84-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III