Imprimer
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303121-1G PC303121-5G PC303121-10G
APOSPC303121-1GEA 34.8 EUR
APOSPC303121-1G APOSPC303121-5G APOSPC303121-10G
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Poids moléculaire: 192.546 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368122
Numéro CAS: 150444-94-3