Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303117-1G PC303117-5G PC303117-10G
APOSPC303117-1GEA 203 EUR
APOSPC303117-1G APOSPC303117-5G APOSPC303117-10G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14155638
Numéro CAS: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8,III