Imprimer
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Benzamide, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC303116-5G PC303116-1G
APOSPC303116-5GEA 316 EUR
APOSPC303116-5G APOSPC303116-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Poids moléculaire: 233.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682823
Numéro CAS: 1431329-75-7