Imprimer
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303113-10G PC303113-5G PC303113-1G
APOSPC303113-10GEA 383 EUR
APOSPC303113-10G APOSPC303113-5G APOSPC303113-1G
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062398
Numéro CAS: 916483-58-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III