4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Butoxy-2,6-difluorobenzamide
Formule:
C₁₁H₁₃F₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22201024 Numéro CAS: 1373920-96-7 |