Imprimer
4-(3-Chloro-2-fluorophenoxy)-3-fluoroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303106-10G PC303106-5G PC303106-1G
APOSPC303106-10GEA 405 EUR
APOSPC303106-10G APOSPC303106-5G APOSPC303106-1G
4-(3-Chloro-2-fluorophenoxy)-3-fluoroaniline 97%
4-(3-Chloro-2-fluorophenoxy)-3-fluoroaniline