Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303100-10G PC303100-5G PC303100-1G
APOSPC303100-10GEA 462 EUR
APOSPC303100-10G APOSPC303100-5G APOSPC303100-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Formule: C₇H₇ClFNO
Point de fusion: 40…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832271
Numéro CAS: 1017777-77-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III