6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
Formule:
C₇H₄BrClF₂ Poids moléculaire: 241.46 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22201040 Numéro CAS: 1373921-07-3 |