Imprimer
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303098-5G PC303098-1G PC303098-25G
APOSPC303098-5GEA 203 EUR
APOSPC303098-5G APOSPC303098-1G APOSPC303098-25G
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Poids moléculaire: 173.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922576
Numéro CAS: 157647-02-4