Imprimer
6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303097-5G PC303097-1G
APOSPC303097-5GEA 205 EUR
APOSPC303097-5G APOSPC303097-1G
6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
6-Chloro-2,3-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201032
Numéro CAS: 1373920-77-4