Imprimer
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldéhyde 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303096-5G PC303096-1G PC303096-25G
APOSPC303096-5GEA 31.9 EUR
APOSPC303096-5G APOSPC303096-1G APOSPC303096-25G
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldéhyde 99%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Point de fusion: 39…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368119
Numéro CAS: 360576-04-1