4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule:
C₉H₇BrF₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22201072 Numéro CAS: 1373921-09-5 |