Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303090-10G PC303090-5G PC303090-1G
APOSPC303090-10GEA 613 EUR
APOSPC303090-10G APOSPC303090-5G APOSPC303090-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201067
Numéro CAS: 1373920-72-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III