4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₀BrF Point de fusion: 44…46 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660268 Numéro CAS: 886501-82-2 UN: 3261 ADR: 8,II |