Imprimer
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Ethoxy-2,3-difluorobenzonitrile
PC303082-10G PC303082-5G PC303082-1G
APOSPC303082-10GEA 42.2 EUR
APOSPC303082-10G APOSPC303082-5G APOSPC303082-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Poids moléculaire: 183.1548 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973770
Numéro CAS: 126162-96-7