Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303076-10G PC303076-5G PC303076-1G
APOSPC303076-10GEA 360 EUR
APOSPC303076-10G APOSPC303076-5G APOSPC303076-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393801
Numéro CAS: 1261605-70-2