Imprimer
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
PC303075-10G PC303075-5G PC303075-1G
APOSPC303075-10GEA 328 EUR
APOSPC303075-10G APOSPC303075-5G APOSPC303075-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₃
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201018
Numéro CAS: 123843-56-1