Imprimer
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303074-5G PC303074-1G PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA 203 EUR
APOSPC303074-5G APOSPC303074-1G APOSPC303074-25G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Point de fusion: 40…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660220
Numéro CAS: 886499-64-5
UN: 3261
ADR: 8,II