Imprimer
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303073-10G PC303073-5G PC303073-1G
APOSPC303073-10GEA 351 EUR
APOSPC303073-10G APOSPC303073-5G APOSPC303073-1G
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832387
Numéro CAS: 1017779-71-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III