Imprimer
2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Ethoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303066-10G PC303066-5G PC303066-1G
APOSPC303066-10GEA 342 EUR
APOSPC303066-10G APOSPC303066-5G APOSPC303066-1G
2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519310
Numéro CAS: 1092460-60-0