Imprimer
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303064-10G PC303064-5G PC303064-25G
APOSPC303064-10GEA 405 EUR
APOSPC303064-10G APOSPC303064-5G APOSPC303064-25G
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258727
Numéro CAS: 1017778-14-1