3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₃ClF₃NO Poids moléculaire: 221.57 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660309 Numéro CAS: 886503-29-3 UN: 3276 ADR: 6.1 III |