Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303057-1G PC303057-250MG
APOSPC303057-1GEA 261 EUR
APOSPC303057-1G APOSPC303057-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972759
Numéro CAS: 361393-93-3