Imprimer
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-3,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC303053-10G PC303053-5G PC303053-1G
APOSPC303053-10GEA 174 EUR
APOSPC303053-10G APOSPC303053-5G APOSPC303053-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660240
Numéro CAS: 886500-63-6
UN: 3265
ADR: 8,II