Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303049-10G PC303049-5G PC303049-1G
APOSPC303049-10GEA 560 EUR
APOSPC303049-10G APOSPC303049-5G APOSPC303049-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399774
Numéro CAS: 1261573-60-7
UN: 3265
ADR: 8,III