Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303048-10G PC303048-5G PC303048-1G
APOSPC303048-10GEA 462 EUR
APOSPC303048-10G APOSPC303048-5G APOSPC303048-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399750
Numéro CAS: 1261679-13-3