Imprimer
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303044-10G PC303044-5G PC303044-1G
APOSPC303044-10GEA 485 EUR
APOSPC303044-10G APOSPC303044-5G APOSPC303044-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Poids moléculaire: 201.15 g/mol
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832322
Numéro CAS: 1017778-93-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III