Imprimer
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303043-1G PC303043-250MG
APOSPC303043-1GEA 259 EUR
APOSPC303043-1G APOSPC303043-250MG
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832321
Numéro CAS: 1017778-90-3