Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303041-10G PC303041-5G PC303041-1G PC303041-25G
APOSPC303041-10GEA 473 EUR
APOSPC303041-10G APOSPC303041-5G APOSPC303041-1G APOSPC303041-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO₂
Poids moléculaire: 207.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832305
Numéro CAS: 660848-57-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III