Imprimer
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303036-10G PC303036-5G PC303036-1G
APOSPC303036-10GEA 351 EUR
APOSPC303036-10G APOSPC303036-5G APOSPC303036-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201038
Numéro CAS: 1373921-05-1