2-Chloro-6-fluoro-3-méthoxyphénol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆ClFO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832266 Numéro CAS: 1017777-60-4 |