Imprimer
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303026-5G PC303026-25G
APOSPC303026-5GEA 21.9 EUR
APOSPC303026-5G APOSPC303026-25G
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline 97%
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Point de fusion: 25…28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115988
Numéro CAS: 62476-58-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III