Imprimer
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303023-5G PC303023-25G PC303023-50G PC303023-100G
APOSPC303023-5GEA 173 EUR
APOSPC303023-5G APOSPC303023-25G APOSPC303023-50G APOSPC303023-100G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115905
Numéro CAS: 886498-50-6
UN: 2735
ADR: 8 III