Imprimer
2,6-Difluoro-3-méthoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303022-5G PC303022-1G PC303022-25G
APOSPC303022-5GEA 224 EUR
APOSPC303022-5G APOSPC303022-1G APOSPC303022-25G
2,6-Difluoro-3-méthoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Poids moléculaire: 169.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115902
Numéro CAS: 886498-35-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III