Imprimer
2,4-Difluoro-3-méthoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303018-10G PC303018-5G PC303018-1G
APOSPC303018-10GEA 1050 EUR
APOSPC303018-10G APOSPC303018-5G APOSPC303018-1G
2,4-Difluoro-3-méthoxybenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Poids moléculaire: 169.13 g/mol
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 220353-20-8