Imprimer
2,3-Difluoro-6-méthoxyaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5,6-Difluoro-o-anisidine
PC303015-5G PC303015-1G
APOSPC303015-5GEA 662 EUR
APOSPC303015-5G APOSPC303015-1G
2,3-Difluoro-6-méthoxyaniline 98%
2,3-Difluoro-6-méthoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Poids moléculaire: 159.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 886501-51-5
UN: 2810
ADR: 6.1 II