Imprimer
2,3-Dichloro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303014-5G PC303014-10G PC303014-1G PC303014-25G
APOSPC303014-5GEA 208 EUR
APOSPC303014-5G APOSPC303014-10G APOSPC303014-1G APOSPC303014-25G
2,3-Dichloro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure 95%
2,3-Dichloro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₄BrCl₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660275
Numéro CAS: 886501-99-1