Imprimer
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2,3,5-Trifluorophenyl)methanamine
PC303012-10G PC303012-5G PC303012-1G
APOSPC303012-10GEA 0 EUR
APOSPC303012-10G APOSPC303012-5G APOSPC303012-1G
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
2,3,5-Trifluorobenzylamine
Formule: C₇H₆F₃N
Poids moléculaire: 161.13 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236314
Numéro CAS: 244022-72-8
UN: 2735
ADR: 8 III