Imprimer
6-Chloro-2,3-difluoroanisole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303011-5G PC303011-1G
APOSPC303011-5GEA 192 EUR
APOSPC303011-5G APOSPC303011-1G
6-Chloro-2,3-difluoroanisole 97%
6-Chloro-2,3-difluoroanisole
Formule: C₇H₅ClF₂O
Poids moléculaire: 178.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201078
Numéro CAS: 1373921-04-0