6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅ClF₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22201051 Numéro CAS: 1373920-86-5 |