Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303005-1G PC303005-5G PC303005-10G
APOSPC303005-1GEA 180 EUR
APOSPC303005-1G APOSPC303005-5G APOSPC303005-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519339
Numéro CAS: 1092460-92-8