5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄F₄O₃ Point de fusion: 89…93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519333 Numéro CAS: 1092460-83-7 |