Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC303002-10G PC303002-5G PC303002-1G
APOSPC303002-10GEA 248 EUR
APOSPC303002-10G APOSPC303002-5G APOSPC303002-1G
5-Fluoro-2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde 97%
5-Fluoro-2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519331
Numéro CAS: 1092460-81-5