5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄ClF₃O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519354 Numéro CAS: 959749-82-7 |