5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄ClF₃O₂ Poids moléculaire: 224.57 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519353 Numéro CAS: 1092461-15-8 |