Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302997-5G PC302997-1G
APOSPC302997-5GEA 1080 EUR
APOSPC302997-5G APOSPC302997-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄
Poids moléculaire: 236.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398451
Numéro CAS: 647855-22-9