Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302992-1G PC302992-5G
APOSPC302992-1GEA 420 EUR
APOSPC302992-1G APOSPC302992-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Poids moléculaire: 238.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660258
Numéro CAS: 886501-32-2